뒤로
PEEK Tubing
Products
배송
오늘 출고 (4)
제품 카테고리
tubing (7)
색상
특수 등급
Natural (2)
제품 필터
Showing 1-7 of 7
비교
제품 번호
설명
가격
Z226661
PEEK Tubing,
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.010 in., blue, max. pressure 6000 psi
확장
가격 보기
Z227307
PEEK Tubing,
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.005 in., red, max. pressure 8000
확장
가격 보기
54995
PEEK Tubing,
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.062 in., natural
확장
가격 보기
Z226955
PEEK Tubing,
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.030 in., green, max. pressure 5000 psi
확장
가격 보기
Z226688
PEEK Tubing,
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.007 in., yellow, max. pressure 8000
확장
가격 보기
Z227293
PEEK Tubing,
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.020 in., orange, max. pressure 6000 psi
확장
가격 보기
54994
PEEK Tubing,
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.055 in., natural, max. pressure 1000 psi