뒤로
Patulin solution
동의어:
4-Hydroxy-4
H
-furo[3,2-
c
]pyran-2(6
H
)-one, PAT
실험식(Hill 표기법):
C
7
H
6
O
4
CAS Number:
149-29-1
Molecular Weight:
154.12
EC 번호:
200-835-2
Products
제품 카테고리
mycotoxins (2)
브랜드
Supelco (2)
화학식량
Product Line
형식
품질 수준
Application
포장 단위
특별 등급
analytical standard (1)
certified reference material (1)
Technique
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
CRM46914
Patulin solution,
certified reference material, 100 μg/mL in chloroform, ampule of 1 mL
확장
가격 보기
34127
Patulin solution,
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard