뒤로
Nicotine solution
실험식(Hill 표기법):
C
10
H
14
N
2
Molecular Weight:
162.23
Products
브랜드
Supelco (7)
화학식량
형식
화학적 조성
특별 등급
analytical standard (6)
Technique
제품 필터
Showing 1-7 of 7
비교
제품 번호
설명
가격
612057
Nicotine solution,
NMR reference standard, 2 mg/mL in methanol-d
4
(99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
확장
가격 보기
612030
Nicotine solution,
NMR reference standard, 2 mg/mL in DMSO-
d
6
(99.9 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
확장
가격 보기
612049
Nicotine solution,
NMR reference standard, 2 mg/mL in acetonitrile-d
3
(99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
확장
가격 보기
613223
Nicotine solution,
NMR reference standard, 20 mg/mL in acetone-d
6
(99.9 atom % D), TMS 0.05 %, CFCl
3
0.4 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
확장
가격 보기
612626
Nicotine solution,
NMR reference standard, 20 mg/mL in acetone-d
6
(99.9 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
확장
가격 보기
612014
Nicotine solution,
NMR reference standard, 2 mg/mL in benzene-d
6
(99.6 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
확장
가격 보기
612022
Nicotine solution,
NMR reference standard, 2 mg/mL in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.