뒤로
Nalgene
®
analytical filter funnel
Products
제품 카테고리
filters (4)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
용량(mL)
필터 용량(ml)
색상
멤브레인 재질
포장 단위
Pore size (µm)
무균
제품 필터
Showing 1-4 of 4
비교
제품 번호
설명
가격
F2161
Nalgene
®
analytical filter funnel,
pore size 0.45 μm, funnel capacity 100 mL
확장
가격 보기
F2411
Nalgene
®
analytical filter funnel,
pore size 0.45 μm, funnel capacity 250 mL
확장
가격 보기
F2286
Nalgene
®
analytical filter funnel,
pore size 0.2 μm, funnel capacity 250 mL
확장
가격 보기
F2536
Nalgene
®
analytical filter funnel,
pore size 0.2 μm, funnel capacity 100 mL