뒤로
Multimedia Durapore
®
0.5/0.22 µm, OptiScale
®
Capsule
Products
제품 카테고리
capsule filters (1)
브랜드
Millipore (1)
Product Line
멸균 적합성
소속 기관
길이(cm)
길이(in)
표면적 cm²
품질 수준
소수성
멤브레인 재질
Support Material
Pore size (µm)
무균
Technique
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
SV06A47FF3
Multimedia Durapore
®
0.5/0.22 µm, OptiScale
®
Capsule,
OptiScale
®
47, filtration area 17.7 cm
2
, pore size 0.5/0.22 μm