뒤로
Mevastatin
동의어:
Compactin, ML-236B, Mevastatin
실험식(Hill 표기법):
C
23
H
34
O
5
CAS Number:
73573-88-3
Molecular Weight:
390.51
Products
제품 카테고리
bioactive small molecules (2)
브랜드
Sigma-Aldrich (2)
색상
화학식량
유전자 알리아스
Manufacturer
물리적 형태
순도
활성 스펙트럼
연구 영역
품질 수준
Application
동작 모드
API 제품군
참조 재료 유형
제품 필터
Showing 1-3 of 3
비교
제품 번호
설명
가격
M2537
Mevastatin,
≥98% (HPLC), powder or crystals
확장
가격 보기
474700
Mevastatin,
An antibiotic that acts as a potent inhibitor of HMG-CoA reductase, thus suppressing Ras farnesylation.
확장
가격 보기
1443216
Mevastatin,