뒤로
Merlin Microseal
™
System (fits Agilent)
Products
제품 카테고리
septa (2)
브랜드
Supelco (2)
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
24815-U
Merlin Microseal
™
System (fits Agilent),
1 nut and 1 General Purpose (3-100 psi) septum
확장
가격 보기
24814-U
Merlin Microseal
™
System (fits Agilent),
1 nut and 2 General Purpose (3-100 psi) septa