뒤로
Lightnin
®
316 stainless steel impeller
Products
Manufacturer
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
Z170259
Lightnin
®
316 stainless steel impeller,
3 Blade turbine, Model A-310, diam. 2 1/2 in. , overall