![Isoflurane](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/314/272/33e7a41f-b9fc-4aa1-9a9e-88fb24ff43a4/640/33e7a41f-b9fc-4aa1-9a9e-88fb24ff43a4.png)
Isoflurane
![Isoflurane](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/314/272/33e7a41f-b9fc-4aa1-9a9e-88fb24ff43a4/640/33e7a41f-b9fc-4aa1-9a9e-88fb24ff43a4.png)
동의어:
Isoflurane, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
실험식(Hill 표기법):
C3H2ClF5O
CAS Number:
Molecular Weight:
184.49
Products
브랜드
끓는점(°C)
화학식량
유전자 알리아스
Manufacturer
물리적 형태
소속 기관
형식
품질 수준
작용기
Application
포장 단위