뒤로
Heneicosanol
Linear Formula:
CH
3
(CH
2
)
20
OH
CAS Number:
15594-90-8
Molecular Weight:
312.57
EC 번호:
239-673-2
Products
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
화학식량
순도
품질 수준
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
H2518
Heneicosanol,
≥98.5% (GC)