뒤로
Hellma
®
fluorescence cuvettes, semi Micro
Products
제품 카테고리
cuvettes (3)
Manufacturer
직경(mm)
높이(mm)
Volume (µL)
검출 방법
Technique
제품 필터
Showing 1-3 of 3
비교
제품 번호
설명
가격
Z600768
Hellma
®
fluorescence cuvettes, semi Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x4 mm, chamber volume 1400 μL
확장
가격 보기
Z600253
Hellma
®
fluorescence cuvettes, semi Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x4 mm, chamber volume 1,400 μL
확장
가격 보기
Z805025
Hellma
®
fluorescence cuvettes, semi Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x4 mm, chamber volume 1000 μL