뒤로
Glycolaldehyde dimer
동의어:
1,4-Dioxane-2,5-diol, 2,5-Dihydroxy-1,4-dioxane, Hydroxyacetaldehyde dimer
실험식(Hill 표기법):
C
4
H
8
O
4
CAS Number:
23147-58-2
Molecular Weight:
120.10
Products
제품 카테고리
building blocks (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
화학식량
물리적 형태
품질 수준
마쿠시(Markush) 등급
마쿠시(Markush) 그룹
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
G6805
Glycolaldehyde dimer,
crystalline, mixture of stereoisomers. Melts between 80 and 90 °C depending on stereoisomeric composition