뒤로
Fluorescamine
동의어:
4-Phenylspiro-[furan-2(3
H
),1-phthalan]-3,3′-dione
실험식(Hill 표기법):
C
17
H
10
O
4
CAS Number:
38183-12-9
Molecular Weight:
278.26
EC 번호:
253-814-5
Products
배송
오늘 출고 (1)
제품 카테고리
substrates (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
색상
화학식량
녹는점(°C)
물리적 형태
순도
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
F9015
Fluorescamine,
≥98% (TLC), powder, used for detection of primary amines