뒤로
FLM Carbopack
™
X Deactivated Thermal Desorption Tube
동의어:
Carbopack
™
X
Products
배송
오늘 출고 (1)
제품 카테고리
tubes (1)
브랜드
Supelco (1)
지속 가능성
특징
Product Line
소속 기관
길이(mm)
OD(mm)
Application
Technique
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
28686-U
FLM Carbopack
™
X Deactivated Thermal Desorption Tube,
316 stainless steel (Deactivated w/Supelcoat TD), O.D. x I.D. x L 1/4 in. (6.35 mm) × 3 1/2 in. (89 mm), preconditioned, pkg of 10 tubes