뒤로
Dihydrorhodamine 123
동의어:
Dihydrorhodamine 123
실험식(Hill 표기법):
C
21
H
18
N
2
O
3
CAS Number:
109244-58-8
Molecular Weight:
346.38
Products
제품 카테고리
stains (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (2)
색상
화학식량
물리적 형태
순도
품질 수준
Application
Technique
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
309825
Dihydrorhodamine 123,
Cell-permeable fluorogenic probe that is useful for the detection of reactive oxygen species (ROS) such as peroxide and peroxynitrite.
확장
가격 보기
D1054
Dihydrorhodamine 123,
≥95% purity, powder