뒤로
Calyculin A
동의어:
Calyculin A,
Discodermia calyx
실험식(Hill 표기법):
C
50
H
81
N
4
O
15
P
CAS Number:
101932-71-2
Molecular Weight:
1009.17
Products
제품 카테고리
bioactive small molecules (2)
브랜드
Sigma-Aldrich (2)
생물학적 소스
색상
화학식량
물리적 형태
순도
연구 영역
품질 수준
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
C5552
Calyculin A,
from sea sponge (Discodermia calyx), ≥90% (HPLC), solid, protein phosphatases types 1 and 2A inhibitor
확장
가격 보기
208851
Calyculin A,
from Discodermia calyx, ≥98% (HPLC), crystalline (powder), protein phosphatases types 1 and 2A inhibitor, Calbiochem