콘텐츠로 건너뛰기
KR
KO
제품
응용분야
서비스
문서
지원
분석 화학
세포 배양 및 분석
화학 및 생화학
임상 및 진단
여과
친환경 대체 제품
산업 미생물학
실험용품
재료 과학
분자생물학 & 기능유전체학
mRNA 개발 & 제조
의약품 및 바이오의약품 제조
단백질 생물학
Water Purification
분석 화학
세포 배양 및 분석
화학 및 합성
임상 및 진단
환경 & 대마 테스트
식음료 테스트 및 제조
유전체학
재료 과학 및 공학
미생물학 테스트
mRNA 개발 & 제조
의약품 및 바이오의약품 제조
단백질 생물학
연구 및 질병 분야
위탁 제조
위탁 테스트
맞춤형 제품
생명과학을 위한 디지털 솔루션
IVD 개발 및 제조
mRNA 개발 & 제조
제품 서비스
지원
물질안전보건자료(SDS)
시험 성적서(COA)
원산지 증명서(COO)
품질 인증서(COQ)
고객 지원
문의하기
자주하는 질문(FAQ)
제품안전보건자료(SDS)
성적서(COA) & 원산지증명서COO)
품질 & 규제
계산기 & 앱
웨비나
뒤로
Lactic acid
동의어:
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid
Linear Formula:
CH
3
CH(OH)COOH
CAS Number:
50-21-5
Molecular Weight:
90.08
Products
배송
오늘 출고 (3)
제품 카테고리
building blocks (1)
organic acids (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (3)
끓는점(°C)
특징
화학식량
물리적 형태
순도
소속 기관
품질 수준
Application
마쿠시(Markush) 등급
마쿠시(Markush) 그룹
특별 등급
Purum (1)
제품 필터
Showing 1-3 of 3
비교
제품 번호
설명
가격
L6661
Lactic acid,
meets USP testing specifications
확장
가격 보기
69785
Lactic acid,
~90% (T)
확장
가격 보기
L1250
Lactic acid,
85 % (w/w), syrup
확장
가격 보기