뒤로
Diethyl ether
동의어:
Ether, Ethyl ether
Linear Formula:
(CH
3
CH
2
)
2
O
CAS Number:
60-29-7
Molecular Weight:
74.12
Products
배송
오늘 출고 (4)
제품 카테고리
solvents (12)
브랜드
SAFC (1)
Sigma-Aldrich (8)
Supelco (2)
끓는점(°C)
화학식량
물리적 형태
Product Line
순도
소속 기관
품질 수준
Application
참조 재료 유형
특별 등급
ACS reagent (3)
Anhydrous (1)
Puriss (1)
Puriss P.A. (1)
analytical standard (1)
Technique
제품 필터
Showing 1-13 of 13
비교
제품 번호
설명
가격
673811
Diethyl ether,
≥99.0%, anhydrous, ACS reagent, contains BHT as inhibitor
확장
가격 보기
309966
Diethyl ether,
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
확장
가격 보기
346136
Diethyl ether,
≥99.0%, anhydrous, ACS reagent, contains BHT as inhibitor
확장
가격 보기
296082
Diethyl ether,
≥99.7%, anhydrous, contains 1 ppm BHT as inhibitor
확장
가격 보기
32203
Diethyl ether,
≥99.8% (GC), ACS reagent, puriss. p.a., contains BHT as inhibitor, reag. Ph. Eur., reag. ISO, USP/NF
확장
가격 보기
179272
Diethyl ether,
≥97.5%, contains BHT as stabilizer
확장
가격 보기
91238
Diethyl ether,
analytical standard
확장
가격 보기
676845
Diethyl ether,
≥98.0%, ACS reagent, contains ≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
확장
가격 보기
1.00923
Diethyl ether,
EMPLURA
®
확장
가격 보기
24004
Diethyl ether,
≥99.5% (GC), puriss, contains ~5 mg/L 2, 6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer, meets analytical specification of Ph. Eur., BP
확장
가격 보기
346144
Diethyl ether,
≥98%, reagent grade, contains ≤2% ethanol and ≤10ppm BHT as inhibitor
확장
가격 보기
1.00931
Diethyl ether,
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv
®
확장
가격 보기
1.00926
Diethyl ether,
EMPROVE
®
ESSENTIAL, Ph. Eur., BP