뒤로
4-Methylumbelliferyl β-D-glucopyranoside
동의어:
MUD
실험식(Hill 표기법):
C
16
H
18
O
8
CAS Number:
18997-57-4
Molecular Weight:
338.31
EC 번호:
242-736-7
Products
제품 카테고리
substrates (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
화학식량
물리적 형태
품질 수준
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
M3633
4-Methylumbelliferyl β-D-glucopyranoside,
β-glucosidase substrate, fluorogenic, ≥99% (HPLC), powder