뒤로
2-Chlorotrityl chloride, polymer-bound
동의어:
2,α-Dichlorobenzhydryl-polystyrene crosslinked with divinylbenzene
CAS Number:
42074-68-0
Products
배송
오늘 출고 (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (3)
품질 수준
Application
마쿠시(Markush) 등급
마쿠시(Markush) 그룹
절단 조건
링커
Chain Type
반응 유형
제품 필터
Showing 1-3 of 3
비교
제품 번호
설명
가격
532304
2-Chlorotrityl chloride, polymer-bound,
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g
확장
가격 보기
532290
2-Chlorotrityl chloride, polymer-bound,
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g Cl loading, 1 % cross-linked
확장
가격 보기
532282
2-Chlorotrityl chloride, polymer-bound,
200-400 mesh, extent of labeling: 0.3-0.8 mmol/g Cl loading, 2 % cross-linked