C–H 활성화 촉매
금속 촉매 C–H 기능화는 탄소-수소 결합 활성화를 위한 효과적인 접근 방법입니다. 이러한 방법은 전이 금속을 C–H 활성화 촉매로 사용하여 C–H 결합을 절단하고 탄소, 질소 또는 산소를 부착합니다. 복잡한 분자의 C–H 결합을 선택적으로 기능화하는 능력은 사전 기능화 단계를 제거하여 유기 합성 공정을 간소화합니다. 또한, 선택적이고 조절된 방식으로 C–H 결합을 C–C, C–N, C–O 또는 C–X 결합으로 안정적이고 예측 가능하게 변환하는 것은 폐기물을 감소시킬 수 있기 때문에 다양한 합성 변형에서 지속 가능한 대안입니다. C–H 활성화는 특정한 분자에서 표적화될 수 있는 부위 수를 확대하여, 보다 복잡한 제품으로 정교하게 만들 기회를 크게 증가시킬 뿐만 아니라, 종종 높은 화학선택성을 구비한 표적화될 완전히 다른 종류의 화학 결합을 허용합니다.
자사는 불활성 및 편재성 C–H 결합 활성화를 위한 비교할 수 없는 촉매, 보조제 및 산화제 포트폴리오를 사용하여 성공적인 합성 아이디어를 향상시킵니다. 자사는 고유한 반응성/선택성을 구비한 코발트, 구리, 금, 이리듐, 철, 니켈, 팔라듐, 로듐, 루테늄, 은 및 티타늄 촉매를 포함한 매우 풍부하고 지속 가능한 금속을 제공하여 귀하의 C-H 활성화 필요를 만족시킵니다. C–H Functionalization Guide에서 고급 촉매 재료에 대해 알아보십시오.