지원되는 액체 추출법 컬럼, 레진 및 부속물
액체-액체 추출(LLE)은 분석물을 분리 깔때기를 사용하여 하나의 혼합 불가능한 용매에서 다른 용매로 옮기는 방법으로 이를 분리하는 용매 추출 공정입니다. 지지형 액체 추출법(SLE)은 극성 고체 배지가 용매 지지체 역할을 하는 LLE 공정 유형입니다.
시료 전처리는 중요하고 시간소모적인 분석 단계이며 고급 분석 기기가 제공하는 이점을 이용하려면 선택적 시료 전처리가 필수적입니다. 그러나, 기존 LLE 접근법은 에멀젼 형성, 불량한 상 분리 및 대용량 용매 소비로 인해 시간소모적일 수 있습니다.
자사의 EXtrelut® 흡착제 및 액체-액체 추출 컬럼은 보다 효율적인 LLE를 제공하며, 특히 수성 매트릭스 시료 전처리를 위하여 제공합니다. EXtrelut® NT 흡착제는 분액 깔때기를 대체하여 LLE를 간소화합니다. 이러한 무에멀젼, 단일 단계 공정은 다루기 쉬우며, 용매 소비에 있어서 효율적이며, 기존 깔때기 분리와 비교해 재료 및 시간을 절약할 수 있습니다.
EXtrelut® NT 흡착제는 임상, 진단, 식음료 사업, 산업, 가정, 그리고 하수분석 등의 시료 준비 시 사용됩니다.
EXtrelut® NT 사전충전 컬럼
검체 부피 기반 수용액으로부터 친유성기 화합물을 추출하기 위한 세 가지 EXtrelut® NT 사전충전 컬럼을 제공합니다. EXtrelut® NT1은 최대 1 mL를 수용할 수 있습니다. EXtrelut® NT3 및 EXtrelut®는 각각 최대 3 mL 및 20 mL까지 수용할 수 있습니다. 이 컬럼에서 용출은 시료 용적의 2배에서 3배로 수행합니다.
SLE를 위한 EXtrelut® NT 벌크 충진제 및 재충전 팩
EXtrelut® NT 충진재는 대용량 추출 컬럼의 준비를 위해 이용 가능합니다. 추가적으로, 자사는 EXtrelut® NT20 컬럼의 재충전을 위한 EXtrelut® NT 재충전 팩을 제공합니다.
EXtrelut® NT 부속물
자사는 또한 EXtrelut® NT1 및 Extrelut® NT3 유리 컬럼을 위해 스크류 캡이 있는 수집관 및 루어 팁이 있는 캐뉼러와 같은 EXtrelut® NT 부속물을 제공합니다. 또한 모든 세 가지 EXtrelut® NT 사전충전 컬럼을 위한 교체 필터를 이용 가능합니다.