PHL82470
Arecoline hydrobromide
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
1-Methyl-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester hydrobromide, Arecaidine methyl ester hydrobromide, Methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-3-pyridinecarboxylate hydrobromide, Methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydronicotinate hydrobromide, Taeniolin
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
powder
제조업체/상표
PhytoLab
mp
172-176 °C (lit.)
SMILES string
Br[H].COC(=O)C1=CCCN(C)C1
InChI
1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H
InChI key
AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.