기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
sample/matrix: rabbit plasma, unfiltered K2-EDTA, spiked with warfarin at 100 ng/mL (3:1, plasma:1% formic acid in acetonitrile)
SPE tube/cartridge: HybridSPE-Phospholipid, 96-well plate (575656-U)
sample addition: to each well add 100 μL plasma, followed by a 300 μL of 1% formic acid in acetonitrile, agitate on orbital shaker for 4 minutes
elution: collect filtrate and analyze directly
column: Astec CHIROBIOTIC® V, 10 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11022AST)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid (pH unadjusted); [B] acetonitrile, 75:25 (A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI+, 100-1000 m/z
injection: 2 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
pharmaceutical (small molecule)
분석 메모
법적 정보
분석물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.