Key Documents
814472
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Bulk Media
bottle of 100 g, phase tresyl-activated, 65 μm particle size
동의어(들):
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Bulk Media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
형태
dry, free flowing powder
포장
bottle of 100 g
제조업체/상표
Tosoh 14472
라벨링 범위
80 μmol/g dry resin ligand density
파라미터
3 bar max. pressure
기질
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
tresyl-activated phase
입자 크기
65 μm
분리 기술
affinity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Toyopearl AF-Tresyl-650 resin is an activated resin which readily binds to amine and thiol groups. The resin is provided dry for introduction into a buffered solution containing protein or other ligand in neutral to slightly alkaline (pH 7-8) conditions.
물리적 형태
Shipped in dry, free flowing powder.
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)