주요 문서
59102-U
Supelco
Column Blank Kit for HPLC
I.D. × O.D. × L 4.6 mm × 1/4 in. × 25 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
material
316L stainless steel
I.D. × O.D. × 길이
4.6 mm × 1/4 in. × 25 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each column blank kit includes a precision-bore polished 316 stainless steel column blank, two zero dead volume external reducing unions (internal unions with 10 mm I.D. blanks) with nuts and ferrules for 1/16 in. O.D. tubing, and two
2 μm frits.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)