주요 문서
29757-U
Supelco
Silica PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, average thickness 4 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115710
NACRES:
SB.54
material
fused silica
Quality Level
설명
PLOT = Porous Layer Open Tubular
파라미터
-80-225 °C temperature (isothermal or programmed)
평균 두께
4 μm
df
4 μm
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
60 m × 0.32 mm
기질 활성군
Silica phase
응용 분야
chemicals and industrial polymers
컬럼 유형
capillary PLOT
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Application: This column can be used for the separation of C1-C4 hydrocarbons (even in the presence of moisture), fluorocarbons, sulfur gases, and carbon dioxide.
USP Code: None
Phase:
  • Silica
Temp. Limits:
  • -80 °C to 225 °C (isothermal or programmed)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)