주요 문서
28149-U
Supelco
Battery Pack for MSA Elf Escort Sampling Pump
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
NACRES:
NB.24
기술
active air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
industrial hygiene
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)