주요 문서
22138-U
On/Off Throttling Valve
brass, 1/8 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
material
brass
피팅
1/8 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nuts and ferrules included.
Throttling valve′s on and off settings determines whether or not fluid flows past the valve. It is much more efficient than the toggle on/off valve, as it provides better flow control between 0 and 100% flow and has a larger baseline pressure drop. There are many styles of throttling valve like globe valve and butterfly valve.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)