문서
Z600199
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 700 μL
동의어(들):
Micro Volume Absorption Cuvettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.32
material
Suprasil® quartz
설명
with 2 polished windows
제조업체/상표
Hellma 104.002B-QS
파라미터
200-2,500 nm spectral range
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
높이 × 너비 × 깊이
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
챔버 용적
700 μL
경로길이
10 mm
검출 방법
photometric
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
with PTFE lid, black side walls and base
포장
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.