SML2117
TCS-1102
≥98% (HPLC)
동의어(들):
BBAC, (2S)-N-[1,1′-Biphenyl]-2-yl-1-[2-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)thio]acetyl]-2-pyrrolidinecarboxamide, DORA-1, N-(1,1′-Biphenyl-2-yl)-1-{[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)thio]acetyl}-L-prolinamide, TCS 1102, TCS1102, (2S)-N-[1,1′-Biphenyl]-2-yl-1-[2-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)thio]acetyl]-2-pyrrolidinecarboxamide
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1C2=CC=CC=C2N=C1SCC(N3CCC[C@H]3C(NC4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C5)=O)=O
InChI
1S/C27H26N4O2S/c1-30-23-15-8-7-14-22(23)29-27(30)34-18-25(32)31-17-9-16-24(31)26(33)28-21-13-6-5-12-20(21)19-10-3-2-4-11-19/h2-8,10-15,24H,9,16-18H2,1H3,(H,28,33)/t24-/m0/s1
InChI key
YSBGRVXJEMSEQY-DEOSSOPVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.