Key Documents
R6272
Sigma-Aldrich
Reagent B for gus staining kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
Quality Level
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable