Key Documents
MTCH68001M
MTC Bio Halo Lightweight Single Channel Pipettor
capacity 100-1000 μL
동의어(들):
pipette
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.15
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
MTC Bio H6800-1M
용량
100-1000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Halo Single Channel Pipettor, lightweight, 5-50µL
특징 및 장점
  • 10-40% lighter than leading competitors
  • 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
  • Exclusive 1250µL model for extended length tips
  • User-enabled calibration port
  • Compatible with universal tips
법적 정보
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio