Key Documents
L7377
Sigma-Aldrich
Liver acetone powder from lungfish
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.25
생물학적 소스
fish (lungfish)
형태
powder
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable