주요 문서
EPM1334-9921
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable, comes complete with 32 clamps installed
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103816
NACRES:
NB.73
특징
32 x 125 mL Erlenmeyer flasks
comes complete with 32 clamps installed
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
제조업체/상표
Eppendorf® M1334-9921 (Global)
길이 × 너비
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
New Brunswick S41l shaker platforms.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)