Key Documents
EP5895180000
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x400, incl. 4 x 400 mL round buckets
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 0.2 mL to 400 mL tubes and bottles
S-4x400, incl. 4 x 400 mL round buckets
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5895180000
파라미터
51,000 max. RCF (5,263 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5910R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG