문서
EP5427757007
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
S-24-11-AT, aerosol-tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, with lid and wind shield
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol-tight
swing bucket rotor
with lid and wind shield
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5427757007 (Global)
파라미터
12,700 rpm
16,050 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5430/5430R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG