Key Documents
EP4966503004
Telescoping aspirating tube for Eppendorf® Varispenser® 2 / 2x
adjustable, L 70-140 mm, for 2/5/10 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.01
특징
adjustable
for 2/5/10 mL
제조업체/상표
Eppendorf® 4966503004
길이
70-140 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Varispenser is a registered trademark of Eppendorf AG