Key Documents
EP0030132505
Eppendorf® Twin tec real-time PCR plates
blue plate, conical bottom white wells, skirted, pkg of 25 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106300
NACRES:
NB.15
material
blue plate
conical bottom white wells
특징
skirt
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030132505
기술
PCR: suitable
크기
96 well
작업 용적
150 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG