Key Documents
HL
96121720, human lung, Fibroblast-like
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
HL, 96121720
생물학적 소스
human lung
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human lung fibroblast
세포주 설명
The cell line HL has been established from normal human lung tissue.
애플리케이션
Senescence studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8,10
D16S539: 12
D5S818: 12
D7S820: 10,11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 14,19
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% FBS
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA;5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.