Key Documents
OV17R
96020763, human ovary, Epithelial
동의어(들):
Human OV17R, OV17R Cell Line, OV17R Human Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
OV17R, 96020763
생물학적 소스
human ovary
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human ovarian adenocarcinoma (ascites) stage III
세포주 설명
The OV17R cell line was derived from a human ovarian adenocarcinoma (ascites) stage III of a 50 year-old female.
배양 배지
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) + 0.4 ug/ml hydrocortisone + 10ug/ml insulin
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.