주요 문서
MOH (TOU II-3)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
human blood
포장
tube of 5 μg 93093002-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93093002-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
세포주 기원
Human B lymphocyte, EBV transformed
세포주 설명
Peripheral blood lymphocytes from a male Tunisian immortalised by EBV transformation. The cell line contains the following deletions in the human immunoglobulin heavy chain constant region locus: deletion I (G1-EP1-A1-GP-G2-G4) and deletion II (EP1-A1-GP). Gm-Am phenotype: Gmb:-;A2m2/Gmg;za;.A2m2. The absence of G2m allotypes due to the deletion of the IGHG2 gene.
애플리케이션
Molecular and immunological analysis of gene deletions
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)