문서
RAMOS (RA.1)
91030710, human lymph, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
RAMOS (RA.1), 91030710
생물학적 소스
human lymph
성장 모드
Suspension
핵형
Modal no. 45 hypodiploid
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
IL-4, low affinity IgE (CD23)
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian Burkitt′s lymphoma
세포주 설명
This cell line is EBV-genome-negative but expresses EBV receptors and can be converted into a permanent EBV-positive line.
애플리케이션
Tumourigenicity and virus studies: EBV
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.