주요 문서
3A sub E
90110508, human placenta, Not specified
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
3A sub E, 90110508
생물학적 소스
human placenta
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Human chorionic gonadotropin (hCG)
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human placenta (post crisis); SV40 transformed
세포주 설명
The cell line 3A sub E was derived from 3A(tPA-30-1)after the original line started to senesce and went through crisis. 3A subE has an unlimited lifespan and expresses human chorionic gonadotropin (hCG)
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 10
THO1: 9,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Aspirate medium and add 0.25% trypsin/EDTA; incubate at room temperature until cells detach. Dilute with fresh medium and aliquot into new flasks at a split ratio 1:2. Renew fluid 1-2 times per week. Incubate culture at 37°C, 5% CO2 for initial 24 hour
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)