제품명
HL60 15-12, 88120805
생물학적 소스
human blood
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian promyelocytic leukaemia
세포주 설명
HL60 15-12 is a variant of HL60 which is capable of differentiating towards either neutrophils or monocytes with treatment of appropriate agents.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 1.25% Dimethyl Sulphoxide (DMSO).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 2x100,000 to 1,000,000 cells/ml. NB: The cells will differentiate if the culture medium is allowed to become acidic. 5% CO2; 37°C. Freeze in 10% glycerol and 90% FBS.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.