주요 문서
HT 1197
87032403, human bladder, Epithelial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
HT 1197, 87032403
생물학적 소스
human bladder
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian bladder carcinoma
세포주 설명
Derived from a grade 4 transitional cell carcinoma of the bladder of a 44 year old Caucasian male who had not received chemo or radiation therapy. The cells grow in soft agar, produce fibrinolytic activity and are tumorigenic in mice and hamsters.
애플리케이션
HT 1197 has been used to study the transcription activity of human endogenous retroviruses (HERV).
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 11,12
vWA: 16,18
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2x10,000 to 5x100,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)