제품명
NRK-52E, 87012902
생물학적 소스
rat kidney
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat kidney epithelial
세포주 설명
Cloned from the same mixed culture of normal rat kidney cells as NRK-49F, but has epithelial-like morphology. It has distinct growth and transforming characteristics distinct from NRK-49F.
애플리케이션
NRK-52E has been used to study the effects of altered selenium supply on the expression of endogenous thioredoxin reductase (TrxR).
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 5-10% Foetal Bovine Serum (FBS) or New Born Calf Serum (NBCS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Remove all traces of trypsin from cultures during sub-culturing i.e. spin cells or neutralise with serum.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.