Key Documents
EIII
86072804
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
Human x Mouse Hybridoma hybrid
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast
제품
Not specified
수용체
pJ3.11, p79a, CFTR DNA markers
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
관련 카테고리
세포주 기원
Human x mouse hybrid
세포주 설명
This cell line may contain a sub-chromosomal fragment of human chromosome 17 bearing markers thought at the time to flank the cytotic fibrosis gene. The human DNA was donated from the human osteosarcoma cell line MNNG-HOS.
애플리케이션
Somatic cell hybrid mapping
배양 배지
DMEM + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 37°C; 5% CO2.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.