Key Documents
OACM5.1 C cell line human
11012006, human esophagus (lung metastasis). Floating spheroids, some fibroblastoid morphology
동의어(들):
Cell culture
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
product name
OACM5.1 C cell line human, 11012006
생물학적 소스
human esophagus (lung metastasis)
성장 모드
Adherent
핵형
Hypodiploid 39-41 chromosomes
형태학
Multicellular floating spheroids some with fibroblastoid morphology
제품
P53 mutation c.164delC c.743G>A
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
metastasis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Barretts adenocarcinoma, adenocarcinoma of distal oesophagus
애플리케이션
Recommended culture medium: RPMI 1640 + 2mM L-Glutamine + 10% FBS
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,13
D13S317: 11,12
D16S539: 10,11
D5S818: 11,12
D7S820: 8.2,8.2
THO1: 6,9.3
TPOX: 8
vWA: 19,20
배양 배지
RPMI-1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 3 x 10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.