powder
약물 제어
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
색상
light yellow
주관자
Roche
SMILES string
Clc1ccccc1C2=NCC(=O)Nc3ccc(cc23)N(=O)=O
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(19(21)22)5-6-13(11)18-14(20)8-17-15/h1-7H,8H2,(H,18,20)
InChI key
DGBIGWXXNGSACT-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
rat ... Tspo(24230)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable